Przejdź do
5.38256
IDO Inhibitor
Synonim(y):
IDO Inhibitor, 4-Amino-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-Nʹ-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide, IDOi, Indoleamine 2,3-Dioxygenase Inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
815,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7ClFN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
815,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)\N=C(\NO)/c2n[o]nc2N)Cl
InChI key
HGXSLPIXNPASGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, bioactive, non-toxic oxadiazolohydroxyamidine based compound that acts as a potent, selective and competitive inhibitor of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO; IC50 = 67 nM for hIDO). Reversibly binds to the catalytically active heme iron (Fe2+) and is inactive towards closely related tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO; IC50 >10 µM). Shown to dose-dependently decrease kynurenine levels (IC50 = 19 & 46 nM in HeLa treated with IFN-γ & B16-GM-CSF melanoma cells, respectively) and suppress B16-GM-CSF xenograft tumor growth in C57BL/6 mice (75 mg/kg, s.c., b.i.d.). Though orally bioavailable, but undergoes a rapid clearance (t1/2<0.5 h).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
IDO
Reversible: yes
Target IC50: 67 nM for hIDO
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Yue, E.W., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 7364.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-840217691444966
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
538256000104054839059513