The manufacturer/tradename of PRON-RO (10165921001) is Roche where as the manufacturer/tradename of 53702 is Calbiochem®. The SKU and pack sizes are also different for both.
Answer Source:
1.https://www.sigmaaldrich.com/IN/en/product/roche/pron-ro
2. https://www.sigmaaldrich.com/IN/en/product/mm/53702
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 326,00 zł | |
| 25 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 432,00 zł | |
| 50 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1250,00 zł | |
| 250 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3030,00 zł | |
| 500 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - UK9595000
Quality Level
form
lyophilized
specific activity
≥45,000 proteolytic units/g dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥45,000 proteolytic units/g dry wt | specific activity ≥70,000 proteolytic units/g dry wt | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥3.5 units/mg solid |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form powder |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53702-25KU | 04055977195842 |
| 53702-500KU | 07790788051259 |
| 53702-250KU | 04055977195859 |
| 53702-10KU | 04055977195835 |
| 53702-50KU | 04055977195866 |
-
What is the difference between these two products of yours? first: SKU no. 10165921001 second SKU no. 53702-10KU