Przejdź do
5.34347
Inhibitor hCNT2
Synonim(y):
8-(4-fenylobenzyloamino)adenozyna, inhibitor transportera nukleozydów 2 w stężeniu ludzkim
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.47
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pochodna aminoadenozyny, która działa jako silny inhibitor ludzkiego koncentrycznego transportera nukleozydów 2. Zależnie od dawki blokuje wychwyt inozyny zależny od Na+ w komórkach COS-7 przejściowo wyrażających hCNT2 z IC50 0,64 µM. Sugeruje się, że antykonformer jest bardziej bioaktywny niż syn.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje podstawową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Cel IC50: 640 nM w komórkach COS-7
Główny cel
hCNT2
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Tatani, K., et al. 2015. ACS Med. Chem. Lett.6, 244.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
534347000104054839059391