Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.51
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.33756 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)c2nc3c(nc2c4[s]ccc4)ccc(c3)NC(=O)NCCOC
InChI
1S/C20H18N4O2S2/c1-26-9-8-21-20(25)22-13-6-7-14-15(12-13)24-19(17-5-3-11-28-17)18(23-14)16-4-2-10-27-16/h2-7,10-12H,8-9H2,1H3,(H2,21,22,25)
InChI key
CTPVNWVUAGMHEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie chinoksaliny, który działa jako silny, odwracalny inhibitor syntetazy acetylo-CoA (ACSS2; IC50 ~ 600 nM w teście opartym na lucyferazie). Wykazuje selektywność w stosunku do syntetazy acylo-CoA ACSF2 i ACSL5. Skutecznie blokuje wychwyt węgla znacznikowego 14Cz octanu do lipidów (IC50 = 6,8 µM) i acetylację histonów (IC50 = 5,5 µM) w komórkach HepG2.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ACSS2
ACSS2
Odwracalny: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Comerford, S.A., et al. 2014. Cell.159, 1591.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5337560001 | 04055977286687 |