Przejdź do
5.31401
Rurka silikonowa Ø 6,4 mm
for use with Dilucult, pkg of 5 tubes
Synonim(y):
Rurka rozcieńczalnika, wąż
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone tubing
packaging
pkg of 5 tubes
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Dilucult
General description
Zestaw 5 wężyków dozujących (wężyki silikonowe + wężyki tygonowe + łączniki proste) - ø wewnętrzna 6,4 mm
Application
Do użytku z rozcieńczalnikiem grawimetrycznym DiluCult i DiluCult 2.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.295665.71200STREAMTUB
compatibility
for use with Dilucult
compatibility
for use with Dilucult
compatibility
for use with Dilucult
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
packaging
pkg of 5 tubes
packaging
pkg of 5 tubes
packaging
pkg of 6 tubes (Tygon)
packaging
pkg of 1 unit
material
silicone tubing
material
silicone tubing
material
silicone tubing
material
silicon tube
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
531401000104065269072706