Przejdź do
5.31372
VX-765
≥98% (HPLC), caspase-1/4-selective inhibitor, solid
Synonim(y):
( S)-1-(( S)-2-((1-(4-amino-3-chloro-fenylo)-metanoilo)-amino)-3,3-dimetylo-butanoilo)-pirolidyno-2-karboksylowy kwas ((2 R,3 S)-2-etoksy-5-okso-tetrahydro-furano-3-ylo)-amid, ( S)-1-(( S)-2-(4-amino-3-chlorobenzamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33ClN4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor kaspazy 1/4, VX-765,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H]3[C@@H](OC(=O)C3)OCC)N
InChI
1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1
InChI key
SJDDOCKBXFJEJB-MOKWFATOSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek prolek selektywnego inhibitora kaspazy 1/4 VRT-43198(Ki w nM = <0,6/kaspazy-4, 0,8/kaspazy-1, 100/kaspazy-8, 560/kaspazy-6, 1,030/kaspazy-9, 9,000/granzymu B, 16,000/kaspazy-7, 21,500/kaspazy-3; IC50 >100 µM wobec katepsyny B i trypsyny). Oprócz hamowania indukowanej przez LPS produkcji IL-1β w pierwotnych ludzkich hodowlach PBMC (IC50 ~ 1 µM), VX-765 jest również skuteczny w zapobieganiu indukowanej przez HIV produkcji IL-1β i piroptozie limfocytów T CD4 w ludzkich hodowlach agregatów limfoidalnych (HLAC; populacja CD4 = 29,2% w niezakażonych hodowlach kontrolnych, 8,3% vs. 30,2% w zakażonych hodowlach z lub bez 5 µM VX-765). VX-765 jest dostępny doustnie u myszy (Cmax we krwi = 0,78 µg / ml = 1,53 µM; Tmax = 1,0 h; AUClast = 2,06 µg - h / ml; 84 mg/kg, p.o.) i wykazuje działanie in vivo.) i wykazano, że wykazuje skuteczność przeciwzapalną in vivo przeciwko indukowanej przez LPS produkcji IL-1β w osoczu (EDmax = 100 mg / kg, p.o.), indukowanej oksazolonem nadwrażliwości typu opóźnionego (EDmax = 50 mg / kg, p.o.), zapaleniu stawów wywołanemu kolagenem (EDmax = 100 mg / kg, p.o.). Po podaniu dootrzewnowym wykazano również, że VX-765 hamuje nasilenie indukcji drgawek (EDmax = 50 mg/kg i.p.) u szczurów otrzymujących kwas kainowy we wstrzyknięciu domózgowo-komorowym.
Ulepszony, przepuszczalny dla komórek, nietoksyczny, dostępny doustnie zamaskowany prolek aspartaldehydu, który jest przekształcany do aktywnego metabolitu, VRT-043198, zarówno in vitro, jak i in vivo poprzez hydrolityczne rozszczepienie przez esterazy. Aktywny metabolit wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwdrgawkowe. Wiąże się z miejscem aktywnym kaspazy-1 i kaspazy-4 z wysokim powinowactwem, hamując ich aktywność (Ki = odpowiednio 800 pM i 600 pM). Nie wpływa na aktywność trypsyny, katepsyny B i ma znacznie zmniejszony wpływ na inne kaspazy (Ki = 100 nM do 21,5 µM) i granzym B (Ki = 900 nM). Ostatnio wykazano, że hamuje piroptozę i zapobiega śmierci komórek T CD4 przez HIV-1. Wykazano również, że blokuje uwalnianie IL-1β i IL-18 indukowanych lipopolisacharydem w ludzkich PBMC (IC50 = 700 pM). Blokuje stymulowaną przez Staphalococcus aureus - Cowen szczep I produkcję IL-1β, IL-18 i IFN-γ w ludzkich PBMC (IC50 = 870 nM i odpowiednio 2,8 i 5,6 µM), ale nie wpływa na poziomy TNF-α (IC50 > 50 µM). Wydaje się, że przekracza barierę krew-mózg, blokując indukowaną napadami produkcję IL-1β oraz opóźniając początek i skracając czas trwania napadów u szczurów (50 mg/kg, i.p.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-1/4
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Doitsh, G., et al. 2014. Nature505, 509.
Wannamaker, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.321, 509.
Ravizza, T., et al. 2006. Epilepsia47, 1160.
Stack, J.H., et al. 2005. J. Immunol.175, 2630.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3248905.05477565794
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
531372000104055977260304