Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2nc[n](c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)Cc3ccc(cc3)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C18H22N4O2/c1-18(2,3)13-8-6-12(7-9-13)10-22-11-19-15-14(22)16(23)21(5)17(24)20(15)4/h6-9,11H,10H2,1-5H3
InChI key
ZFZAIHKQJBMYLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Pochodna ksantyny, która służy jako szybko działający, odwracalny i selektywny aktywator kanałów Kir6.2/SUR1 (EC50 = 7 µM). Bezpośrednio zajmuje miejsce wiązania znajdujące się w SUR1. Wykazano, że jest silniejszym aktywatorem Kir6.2/SUR1 niż diazoksyd (EC50 = 120 µM). Jednak nie wpływa na kanały Kir6.1/SURA2A lub Kir6.2/SURA2A i jest nieaktywny wobec Kir2.1 i Kir2.2 (IC50 > 100 µM) i wykazuje bardzo słabą aktywność hamującą wobec kanałów Kir3.1/3.2 (IC50 = 65 µM) i Kir2.3 (IC50 = 91 µM). Hamuje stymulowany glukozą napływ Ca2+ do komórek β trzustki myszy.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 7 µM dla aktywacji kanału Kir6.2/SUR1
Główny cel
Kanały zawierające SUR1
Kanały zawierające SUR1
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Raphemot, R., et al. 2014. Mol. Pharmacol.85, 858.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5309230001 | 04055977243024 |