Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
assay
≥95% (NMR)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow-brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCC1=C(N(c2c(cccc2)[N+]1=O)[O-])CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2O2/c11-5-9-10(6-12)14(16)8-4-2-1-3-7(8)13(9)15/h1-4H,5-6H2
InChI key
DQKNFTLRMZOAMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Peroksydoksyna
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Haraldsen, J. D., et al. 2009. Org. Biomol. Chem.7, 3040.
Carey, K.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7433.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (NMR) | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5307460001 | 04055977242942 |