Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.75
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.30197 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)c3c(cccc3)C1=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)C
InChI key
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek chloronaftochinon, który silnie hamuje aktywność fosfatazy tyrozynowej CD45/PTPRC (IC50 = 290 nM; substrat = 1 mM peptydu pp60-src pY-527) w sposób niekompetycyjny względem substratu, nieodwracalny i selektywny poprzez celowanie w kieszeń allosteryczną na interfejsie domen D1-D2 z dala od miejsca wiążącego substrat/katalitycznego, wykazując niewielką siłę wobec mysich PEST lub ośmiu ludzkich fosfataz (IC50 >40 µM przeciwko hydrolizie pNPP przez MKPX, PRL-2, PTP1B/PTPN1, TC-PTP/PTPN2, SHP-1/PTPN6, PEP/PTPN22, LAR/PTPRF i PTP-Sigma/PTPRS). Wykazano, że zwiększa poziom fosforylacji ludzkiego Lck pY394 w komórkach Jurkat (o 40% w ciągu 24 godzin; 0,5 µM), ale nie w linii J45.01 z niedoborem CD45. Podobnie, leczenie lekiem skutecznie hamuje indukcję fosforylacji Lck pY394, Zap-70 pY319, pErk1/2 i uwalnianie IL-2 w pierwotnych hodowlach splenocytów mysich po aktywacji komórek T (0,5 µM przez 48 h) poprzez sieciowanie TCR z towarzyszącą zmniejszoną aktywnością metaboliczną (w teście MTT), ale nie śmiercią komórek (przez wykluczenie Trypan Blue). Pojedyncza iniekcja dootrzewnowa (3 mg/kg) podana 1 h lub 3 d po prowokacji owalbuminą/OVA (1 µg/poduszkę stopy) u myszy uczulonych na OVA skutecznie zapobiega obrzękowi poduszki stopy 6 d po prowokacji (<0,05 mm vs. >0,3 mm, odpowiednio, z leczeniem lub bez) w testach nadwrażliwości typu opóźnionego (DTH) in vivo. Nie wykazuje wykrywalnej cytotoksyczności w hodowlach KB lub HEK293 (0,5 µM przez 24 h), podczas gdy 50% redukcja limfocytów jest zgłaszana u myszy 24 h po podaniu dawki 3 mg/kg i.p. bez innych widocznych działań niepożądanych.
Przepuszczalny dla komórek związek chloronaftochinonowy, który silnie hamuje aktywność fosfatazy tyrozynowej CD45/PTPRC (IC50 = 290 nM) w sposób niekompetycyjny i nieodwracalny poprzez celowanie w kieszeń allosteryczną na interfejsie domen D1-D2. Wykazuje dobrą selektywność w stosunku do MKPX, PRL-2, PTP1B/PTPN1, TC-PTP/PTPN2, SHP-1/PTPN6, PEP/PTPN22, LAR/PTPRF i PTP-Sigma/PTPRS (IC50 > 40 µM). Wykazano, że zmniejsza aktywację Lck, Zap-70, MAPK i produkcję IL-2 za pośrednictwem receptora komórek T w pierwotnych komórkach T i skutecznie blokuje dephosforylację ludzkiego Lck pY-394 w linii Jurkat, ale nie J45.01 z niedoborem CD45, zmniejszając aktywność metaboliczną komórek bez wpływu na ich żywotność. Wykazuje właściwości immunosupresyjne wobec obrzęku poduszki stopy w mysim modelu nadwrażliwości typu opóźnionego u myszy C57/BL6, nawet gdy jest podawany (3 mg/kg, i.p.) po wczesnym wystąpieniu stanu zapalnego. Nie usuwa jednak istniejącego obrzęku po zastosowaniu u myszy z w pełni rozwiniętym stanem zapalnym.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
CD45
CD45
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Perron, M., et al. 2014. Mol. Pharmacol.85, 553.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5301970001 | 04055977261301 |