Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
PKR Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange to orange-brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
InChI key
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PKR
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PKR Inhibitor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 527450-5MG | 07790788055615 |