Przejdź do
524810
Karboksylaza fosfoenolopirogronianowa, Zea mays
Synonim(y):
Phosphoenolpyruvate Carboxylase, Zea mays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥1 units/mg material, ≥5 units/mg protein
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
Quality Level
specific activity
≥1 units/mg material, ≥5 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
0.5% Tris-HCl (50 mM), pH 7.0: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywna karboksylaza fosfoenolopirogronianowa z Zea mays. Katalizuje wiązanie dwutlenku węgla z fosfoenolopirogronianem w celu wytworzenia szczawiooctanu i nieorganicznego fosforanu. Może być stosowana do oznaczania poziomu dwutlenku węgla w płynach biologicznych. Ma optymalne pH 8,0.
Ten produkt został wycofany.
Natywna karboksylaza fosfoenolopirogronianowa z Zea mays. Katalizuje wiązanie dwutlenku węgla z fosfoenolopirogronianem w celu wytworzenia szczawiooctanu i nieorganicznego fosforanu. Może być stosowana do oznaczania poziomu dwutlenku węgla w płynach biologicznych.
Preparation Note
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która uwolni 1 µmol CO₂ na minutę w temperaturze 30°C, pH 8,0.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erika A Serrano-Romero et al.
The New phytologist, 226(6), 1594-1606 (2020-03-01)
The cold acclimations of mesophyll conductance (gm ), bundle-sheath conductance (gbs ) and the CO2 concentrating mechanism (CCM) of C4 plants have not been well studied. Here, we estimated the temperature response of gm , gbs and leakiness (ϕ), the