Przejdź do
524748
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b, GEBR-7b, (E)-3-(cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, O-2-(2,6-dimethylmorpholino)-2-oxoethyl oxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
semisolid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
746,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(/C([H])=N/OCC(N3CC(C)OC(C)C3)=O)C=C1
InChI key
JEXHQZPMUKFOIV-SSDVNMTOSA-N
General description
A cell permeable, potent, and selective oxime PDE4D inhibitor (IC50 = 0.67 µM) which displays much reduced activities toward other PDE4 isoforms. It is shown to cause a significant 40% increase in extracellular cAMP in the hippocampus of freely moving rats in vivo at 100 µM, but has no effect on Aβ levels. This compound elicits cognitive enhancement in vivo at the optimum dose of 0.003 mg/kg in both mice and rat models, and unlike rolipram, does not cause emesis-like behavior in rodents.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Bruno, O., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.in press.
Bruno, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6546.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444966565790401486
form
semisolid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
524748-5MG04055977197075