Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Produkt 524624 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zestaw koktajlu inhibitorów fosfatazy I, Phosphatase Inhibitor Cocktail Set I contains three inhibitors that will inhibit alkaline phosphatases as well as serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A.
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Koktajl trzech inhibitorów, które hamują fosfatazy alkaliczne oraz fosfatazy serynowo-treoninowe, takie jak PP1 i PP2A. Ten produkt jest dostarczany jako zestaw pięciu fiolek o pojemności 1 ml. Każda fiolka zawiera 1 ml koktajlu inhibitora fosfatazy rozpuszczonego w DMSO z następującymi składnikami: Szczawian bromotetramizolu (2,5 mM), Kantarydyna (nr kat. 210155; 500 µM) i Mikrocystyna-LR (nr kat. 475815; 500 nM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Fosfatazy alkaliczne oraz fosfatazy białkowe seryny/treoniny, takie jak PP1 i PP2A.
Fosfatazy alkaliczne oraz fosfatazy białkowe seryny/treoniny, takie jak PP1 i PP2A.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
W DMSO.
Preparation Note
Do długotrwałego przechowywania, podzielić i zamrozić (-20°C). Rozcieńczyć 1:100 tuż przed użyciem.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Rama K Mishra et al.
Chemical biology & drug design, 94(4), 1813-1823 (2019-07-02)
Mnk kinases (Mnk1 and 2) are downstream effectors of Map kinase pathways and regulate phosphorylation of eukaryotic initiation factor 4E. Engagement of the Mnk pathway is critical in acute myeloid leukemia (AML) leukemogenesis and Mnk inhibitors have potent antileukemic properties
An Phu Tran Nguyen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(29), 17296-17307 (2020-07-08)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are the most common cause of late-onset, autosomal-dominant familial Parkinson's disease (PD). LRRK2 functions as both a kinase and GTPase, and PD-linked mutations are known to influence both enzymatic activities. While PD-linked LRRK2
Agnes S Zybura et al.
The Journal of biological chemistry, 295(33), 11845-11865 (2020-07-03)
Nav1.6 is the primary voltage-gated sodium channel isoform expressed in mature axon initial segments and nodes, making it critical for initiation and propagation of neuronal impulses. Thus, Nav1.6 modulation and dysfunction may have profound effects on input-output properties of neurons
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 524624-1SET | 04055977197471 |