Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 346,00 zł | |
| 5 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 611,00 zł | |
| 25 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
346,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Level
description
RTECS - XT8040000
assay
≥99% (GC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, isopropanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
serine proteases
Preparation Note
Other Notes
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell. Biol.71, 488.
Bourgain, R.H., et al. 1992. Adv. Exp. Med. Biol.316, 427.
Chang, C.T., et al. 1992. Biochem. Int.28, 707.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.0% (T) |
| form crystalline solid | form solid | form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility ethanol: soluble, methanol: soluble, isopropanol: soluble | solubility water: 25 mg/mL | solubility dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.), H2O: unstable | solubility anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52332-25GM | 04055977271508 |
| 52332-1GM | 07790788051044 |
| 52332-5GM | 04055977271515 |