Przejdź do
521225
PDGF, homodimer BB, ludzki, rekombinowany, E. coli
Synonim(y):
rhPDGF-BB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Impurities:
≤1 ng/μg Endotoxin (ng/μg PDGF-BB)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 ng/μg Endotoxin (ng/μg PDGF-BB)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu pochodzenia płytkowego (dimer połączony disiarczkiem z dwoma monomerami łańcucha B o długości 109 aminokwasów) ekspresjonowany w E. coli. Wykazano, że jest silnym chemoatraktantem dla neutrofili, komórek mezenchymalnych i jednojądrzastych. PDGF jest jednym z głównych mitogenów obecnych w płytkach krwi. Wywiera swoje działanie poprzez wiązanie się ze specyficznymi dimerycznymi receptorami kinaz tyrozynowych o wysokim powinowactwie. Materiał ma taką samą sekwencję aminokwasów jak dojrzały ludzki PDGF-B. Zidentyfikowano dwa różne receptory PDGF: receptor PDGFα, który wiąże się ze wszystkimi trzema formami PDGF, oraz receptor PDGFβ, który może wiązać tylko PDGF-BB i PDGF-AB.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 1-5 ng/ml, jak określono na podstawie zależnej od dawki proliferacji komórek BALB/c 3T3.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego roztworu, bez nośnika.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥100 µg/ml 100 mM kwasu octowego, 0,1% BSA. Dalsze rozcieńczanie pożywką o niskiej zawartości endotoksyny lub buforowanym roztworem zawierającym FBS lub BSA klasy hodowli tkankowej tuż przed użyciem.
Other Notes
Abedi, H., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 209.
Abboud, H.E., et al. 1994. J. Cell Physiol. 158, 140.
Westermark, B., and Heldin, C.-H. 1991. Cancer Res.51, 5087.
Raines, E.W., et al. 1985. Methods Enzymol.109, 749.
Johnson, A., et al. 1984. EMBO J.3, 921.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4306GF149SRP3138
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
impurities
≤1 ng/μg Endotoxin (ng/μg PDGF-BB)
impurities
≤1 EU/μg
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
storage condition
OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paulina Villar-Fincheira et al.
Frontiers in physiology, 12, 722528-722528 (2021-10-29)
Little is known about the effects of training load on exercise-induced plasma increase of interleukin-6 (IL-6) and soluble IL-6 receptor (sIL-6R) and their relationship with vascular remodeling. We sought to evaluate the role of sIL 6R as a regulator of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
521225-1MG04061839404540