Przejdź do
5.09584
Inhibitor ISR, ISRIB
Synonim(y):
trans-2-(4-chlorofenoksy)-N-(4-(2-(4-chlorofenoksy)acetyloamino)cykloheksylo)acetamid, inhibitor zintegrowanej odpowiedzi na stres, inhibitor UPR, inhibitor sygnalizacji eIF2α (pS51), inhibitor sygnalizacji eIF2S1 (pS51), Inhibitor sygnalizacji eIF2α (pS51), inhibitor sygnalizacji eIF2S1 (pS51), trans-2-(4-chlorofenoksy)-N-(4-(2-(4-chlorofenoksy)acetyloamino)cykloheksylo)acetamid, inhibitor zintegrowanej odpowiedzi na stres, inhibitor UPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24Cl2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.09584 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥93% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CC(CCC1NC(=O)COC2=CC=C(C=C2)Cl)NC(=O)COC3=CC=C(C=C3)Cl
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
HJGMCDHQPXTGAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek trans-diastereomer związku bis-glikolamidowego, który działa jako silny i selektywny bloker inicjowanej fosforylacją eIF2α/eIF2S1-Ser51 odpowiedzi unfold protein response/UPR (Effec. conc. 25 do 200 nM w hodowlach HEK293T, HeLa, MEF, U2OS) po indukcji stresu ER przez głodzenie Cys/Met, aktywację HRI (6 µM KM09748), Thapsigargin/Tg (100 do 500 nM; >Cat. 586005 i 586006) lub Tunicamycin/Tm (2 do 5 µg/mL; >Cat. No. 654380) bez wpływu na odpowiedzi UPR niezależne od eIF2α (pS51), w tym rozszczepienie ATF6 i produkcję XBP1s inicjowaną przez IRE1. Chociaż ISRIB nie jest cytotoksyczny przy braku stresu ER, uniemożliwia URP prawidłowe przywrócenie homeostazy ER po indukcji stresu ER, powodując zwiększoną apoptotyczną śmierć komórek w hodowlach HEK293T traktowanych Tg lub Tm (2 µg / ml Tm i 200 nM ISRIB) i HeLa (25 nM ISRIB i 5 µg / ml Tm lub 500 nM Tg). Wykazano, że wykazuje dobrą farmakokinetykę z przepuszczalnością krew-mózg (Tmax w osoczu / mózgu ≈ 6/6 h; Cmax ≈ 180/100 ng / ml; C24h ≈ 55/33 ng / ml; 2,5 mg / kg i.p.) u myszy i znacząco poprawia zależne od hipokampu uczenie się myszy poddanych labiryntowi wodnemu Morrisa (0,25 mg / kg / d i.p.) in vivo. Podobnie, podanie pojedynczego ciała migdałowatego poprzez kaniulację (25 ng/0,5 µL/275-350 g szczura) bezpośrednio po słuchowym warunkowaniu strachu znacząco zwiększa długoterminową, ale nie krótkoterminową, odpowiedź słuchową po warunkowaniu (% odpowiedzi powyżej podstawowej po 4 h/24 po warunkowaniu = 27/33 vs. 27/22 wśród szczurów kontrolnych leczonych nośnikiem) u szczurów in vivo. Chociaż dokładny cel molekularny nie został jeszcze ustalony, ISRIB najprawdopodobniej wywiera swój wpływ poprzez modulowanie interakcji między czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych eIF2B a fosforylowanym eIF2α (pS51).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sidrauski, C., et al. 2013 Elife2, e00498.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509584000104055977240979