Przejdź do
5.09227
G 418 Siarczan, sterylnie filtrowany roztwór w PBS, testowany w hodowli komórkowej
Synonim(y):
G418, G 418
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.71
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Optymalne stężenie G418 do selekcji oporności będzie się różnić w zależności od badanego organizmu i/lub typu komórek. Ogólnie, stężenie aktywnego leku wymagane do selekcji jest następujące: Dictyostelium sp.: 10-100 µg/ml Komórki roślinne: 10-100 µg/ml Komórki drożdży: 0,5-1,0 µg/ml Komórki ssaków: 0,1-2,0 µg/ml
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Sterylnie filtrowany roztwór Cat. Nr 345810 dostarczany w stężeniu 50 mg/ml w PBS, pH 7.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ethier, S.P., i Taback, E. 1993. Cancer Lett.74, 189.
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
hcodes
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509227000104055977241709