Przejdź do
5.08162
Chlorowodorek loperamidu
Synonim(y):
Agonista receptora opioidowego µ, chlorowodorek loperamidu, Imodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
655,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H33ClN2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.04 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
2 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mM, ethanol: 50 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C2(CC[N+H](CC2)CCC(c4ccccc4)(c3ccccc3)C(=O)N(C)C)O
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Bardzo silny i wysoce selektywny agonista obwodowego receptora opioidowego µ (Ki = 2 nM). Często stosowany jako środek przeciwbiegunkowy, przeciwświądowy i przeciwbólowy. Ponadto wykazano, że poprawia wadliwą postreceptorową sygnalizację insuliny w komórkach mięśni szkieletowych i zwiększa wrażliwość na insulinę u szczurów.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
u receptor opioidowy
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji w etanolu wymagane jest ogrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Cheng, K., et al. 2013. Pharmaco. Ther.139, 334.
Di Bosco, M., et al. 2008. Chem. Biol. Drug Des.71, 328.
DeHaven-Hudkins, D., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.289, 494.
Mackerer, C., et al. 1976. J. Pharmacol. Exp. Ther.199, 131.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11621370000Y0002087
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C R Mackerer et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 199(1), 131-140 (1976-10-01)
Loperamide, a new antidiarrheal agent, was tested to determine whether its biological activity involves binding to opiate receptor sites. Loperamide and morphine competitively inhibited 3H-naloxone binding to homogenates a guinea-pig brain and myenteric plexus. The Kp values obtain in the
Antonio Mazzella di Bosco et al.
Chemical biology & drug design, 71(4), 328-335 (2008-02-21)
Loperamide is a piperidine analogue, acting as agonist on peripheral opioid receptors, exhibiting affinity and selectivity for the cloned mu human opioid receptor compared with the delta human opioid receptor. Automatic docking studies of loperamide, using AutoDock, on human mu-
D L DeHaven-Hudkins et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 289(1), 494-502 (1999-03-23)
The antihyperalgesic properties of the opiate antidiarrheal agent loperamide (ADL 2-1294) were investigated in a variety of inflammatory pain models in rodents. Loperamide exhibited potent affinity and selectivity for the cloned micro (Ki = 3 nM) compared with the delta
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508162000104055977261738