Przejdź do
5.06236
Chlorowodorek tiagabiny
Synonim(y):
Inhibitor wychwytu zwrotnego GABA, tiagabina, Gabitril, inhibitor transportera GABA GAT-1, tiagabina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO2S2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.55 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
67 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1)C)C(=CCCN3C[C@@H](CCC3)C(=O)O)c2[s]ccc2C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
InChI key
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
General description
Silny inhibitor wychwytu, wysoce selektywny dla GABA Transport-1 (IC50 = 67 nM in vivo). Klinicznie stosowany jako środek przeciwdrgawkowy. Często stosowany w badaniach związanych z zaburzeniami lękowymi i uszkodzeniami neuronalnymi wynikającymi z epilepsji.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GAT-1
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Laughlin, T., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.302, 1168.
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T-0815.05989SML0035
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 100 mM
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
506236000104055977243161