Przejdź do
5.05873
(R)-Baklofen
Synonim(y):
STX 209, agonista GABAB, baklofen, arbaklofen, STX 209, agonista GABA B, baklofen, arbaklofen
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.66
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektywny agonista receptorów GABAB, który aktywuje przewodnictwo K+ w neuronach hipokampa. Działa również jako środek antyspastyczny i zwiotczający mięśnie szkieletowe. Jest to również eksperymentalny lek stosowany w leczeniu autyzmu.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GABAB
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sodickson, D.L., et al., 1996. J. Neurosci.16, 6374.
Ahuja, S. et al., 1985. Analytical Profile of Drug Substances14, 527.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
505873000104055977263107