Przejdź do
5.04275
Antagonista CB1 AM251
Synonim(y):
N-(piperydyn-1-ylo)-5-(4-jodofenylo)-1-(2,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1H-pirazolo-3-karboksyamid, AM 251
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21Cl2IN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
555.24
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
InChI key
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny i wysoce selektywny antagonista receptora kannabinoidowego podtypu 1 (CB1). Powinowactwo do CB1 (IC50 = 8 nM,Ki = 7,49 nM) jest ponad 306-krotnie wyższe niż w przypadku receptorów CB2. Został wykorzystany w badaniu mającym na celu określenie jego interakcji z neuronami hipokampa w celu zwiększenia pamięci przestrzennej u myszy.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor CB₁
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Gatley, S., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 331.
Gatley, S., et al. 1997. Life Sci.61, 191.
Lan, R., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 769.
Pertwee, R., 2005. Life Sci.76, 1307.
Ryberg, E., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Assini, F., et al. 2012. Behav. Pharmacol.23, 292.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
flash_point_f
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
504275000104055977263879