Przejdź do
5.00878
Vitamin E
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Synonim(y):
(±)-α-Tocopherol, Vitamin E dry powder, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.71
UNSPSC Code:
12352401
Beilstein/REAXYS Number:
94012
MDL number:
13 310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
dry powder, solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Vitamin E protects cells against free radicals. It is used in skin and hair care products, as well as in dietary supplements. Vitamin E dry powder sprayed (50 g all-rac-α-tocopheryl acetate in 100 g substance) Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.008595.008625.00949
Vitamin E dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
SAFC
5.00878
Vitamin E
Vitamin E dry powder, (50 g all-rac-a-tocopheryl acetate in 100 g subst), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
5.00859
Vitamin E
Vitamin E water-miscible 1 ml = 500 mg all-rac-α-tocopheryl acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
SAFC
5.00862
Vitamin E
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
agency
BP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
form
dry powder, solid
form
dry powder, solid
form
liquid
form
viscous liquid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.), 1.01 g/cm3 at 20 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin E
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500878902404022536938851