Przejdź do
5.00670
Inhibitor FATP2, CB-2
Synonim(y):
(5E)-5-((3-bromo-4-hydroksy-5-metoksyfenylo)metyleno)-3-(3-chlorofenylo)-2-tioksotiazolidyn-4-on, CB2, inhibitor białka transportu kwasów tłuszczowych 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11BrClNO3S2
Masa cząsteczkowa:
456.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106300
Produkt 5.00670 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
8 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek tioksotiazolindynowy, który odwracalnie hamuje wychwyt długołańcuchowych kwasów tłuszczowych za pośrednictwem FATP2 w kulturach Caco-2 i HepG2, ale nie w adipocytach 3T3-L1 wykazujących ekspresję FATP2 (IC50 = odpowiednio 3,99, 7,55 i 231,1 µM), jednocześnie wykazując znacznie zmniejszoną siłę działania w stosunku do komórkowej aktywności Acsl (syntetazy acylo-CoA) (IC50 = 50 µM). Nie wykazano wpływu na żywotność Caco-2, przepuszczalność błony lub transport glukozy.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sandoval, A., et al. 2010. Biochem. Pharmacol.79, 99.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500670000104055977245066