Przejdź do
5.00614
Inhibitor surwiwiny III, LLP-3
Synonim(y):
Bloker interakcji Survivin-Ran, LLP3, 4-(3, 5-bis(benzyloksy)fenylo)-6-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-2-okso-1,2-dihydropirydyno-3-karbonitryl, Bloker interakcji Survivin-Ran, LLP3, 4-(3,5-bis(benzyloksy)fenylo)-6-(5-chloro-2-hydroksyfenylo)-2-okso-1,2-dihydropirydyno-3-karbonitryl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H23ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.99
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek dihydropirydynonowy, który selektywnie zakłóca interakcję surwiwina-Ran w testach wiązania bezkomórkowego (IC50<0,3 M) i w komórkach glejaka U87 (o 55% w ciągu 24 h; 20 M) poprzez bezpośrednie wiązanie na interfejsie interakcji surwiwina-białko, wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną lub niewielką siłę działania przeciwko interakcji surwiwina-Smac/DIABLO, surwiwina-surwiwina lub XIAP-Smac/DIABLO. Leczenie LLP-3 znosi tworzenie się neurosfer w hodowlach GMB (IC50 ≤35 M) poprzez selektywne zubożenie populacji CD133+ GSC poprzez indukcję apoptozy. TMZ (nr kat. 500609), dla porównania, wzbogaca populację GMB GSC poprzez preferencyjną eliminację populacji nie-GSC. LLP-3 jest również skuteczny w leczeniu ludzkich GMB ksenograftów u myszy in vivo (25 mg/kg/dzień przez i.p.).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny związek dihydropirydynonowy, który selektywnie zakłóca interakcję surwiwina-Ran (IC50<0.3 µM) w testach wiązania bezkomórkowego i w komórkach (o 55% w komórkach glejaka U87 po 24 h leczenia 20 µM) poprzez bezpośrednie wiązanie na interfejsie interakcji białko-białko surwiwiny, wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną lub niewielką siłę działania przeciwko interakcji surwiwina-Smac/DIABLO, surwiwina-surwiwina lub XIAP-Smac/DIABLO. Ekspresja surwiwiny i Ran jest regulowana w górę w GSC (komórki macierzyste glejaka; CD133-/Nestin-/Sox2-/MELK-dodatnie i TuJ1-ujemne) w porównaniu z populacją nie-GSC (TuJ1-dodatnią) w hodowlach GMB (Glioblastoma multiforme) pochodzących od pacjentów, a leczenie LLP-3 znosi tworzenie neurosfery w hodowlach GMB (IC50 ≤35 µM) poprzez selektywne zubożenie populacji CD133+ GSC (89% spadek populacji CD133+ vs. 33% spadek populacji CD133-). 33% spadek populacji CD133- w hodowlach GBM528 po 7 dniach leczenia 25 µM) poprzez indukcję apoptozy. Dla porównania, leczenie TMZ powoduje wzbogacenie populacji GMB GSC poprzez preferencyjną eliminację populacji nie-GSC. LLP-3 jest również skuteczny w leczeniu ksenoprzeszczepu ludzkiego GMB u myszy in vivo (mediana dni przeżycia = 35 vs. 15,5 z leczeniem lub bez leczenia; 25 mg/kg/dzień przez i.p.; 5 dni/tydzień przez 2 tygodnie, począwszy od d10 po ksenoprzeszczepie GMB). TMZ (nr kat. 500609), dla porównania, wzbogaca populację GMB GSC, preferencyjnie eliminując populację nie-GSC.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
survivin
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Guvenc, H., et al. 2013. Clin. Cancer Res.19, 1.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500614000104055977245011