Przejdź do
5.00609
Temozolomid
≥99% (HPLC), DNA-methylating agent, solid
Synonim(y):
CCRG 81045, TMZ, 3,4-dihydro-3-metylo-4-oksoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazyno-8-karboksyamid, NSC 362856, 3-metylo-4-okso-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazyno-8-karboksyamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.00609 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Temozolomid,
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c(nn[n]([c]2=O)C)c(nc1)C(=O)N
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChI key
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny doustnie, przepuszczający barierę krew-mózg prolek MTIC [5-(3-metylotriazen-1-ylo-)-imidazolo-4-karboksamid], którego aktywność alkilująca DNA in vivo jest stosowana w terapii przeciwnowotworowej. MGMT(O6-metyloguaninowa metylotransferaza DNA) naprawia uszkodzone przez TMZ uszkodzenie DNA poprzez kowalencyjne przeniesienie O6-metylacji na resztach guaniny na resztę cysteiny na MGMT, tworząc podstawę oporności na TMZ w leczeniu raka.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje podstawową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Reszty guaninowe DNA
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Neyns, B., et al. 2010. Cancer116, 2868.
Marchesi, F., et al. 2007. Pharmacol. Res.56, 275.
Chakravarti, A., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 4738.
Natsume, A., et al. 2005. Cancer Res.65, 7573.
Jen, J.F., et al. 2000. Pharm. Res.17, 1284.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Temozolomid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500609000104055977244991