Przejdź do
5.00500
Inhibitor MALT1 II, chlorowodorek mefazyny
Synonim(y):
10-((1-metylopiperydyn-3-ylo)metylo)-10H-fenotiazyna, chlorowodorek, 10-((1-metylo-3-piperydylo)metylo)fenotiazyna, chlorowodorek, 10-((1-metylo-3-piperydynylo)metylo)-10H-fenotiazyna, chlorowodorek, MALT-1 Inhibitor II, Mucosa-Associated Lymphoid tis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produkt 5.00500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
gray to off-white
solubility
H2O: 2.5 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H22N2S.Cl/c1-20-12-6-7-15(13-20)14-21-16-8-2-4-10-18(16)22-19-11-5-3-9-17(19)21;/h2-5,8-11,15H,6-7,12-14H2,1H3;
InChI key
ZGQUIYCUOPQIDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorowodorek mepazyny jest przepuszczalną dla komórek pochodną fenotiazyny, która hamuje limfocytazę związaną z błoną śluzową 1 (MALT1).[1] Nie hamuje aktywności proteolitycznej kaspazy 3 lub 8 w sposób odwracalny i niekonkurencyjny. Blokuje stymulowaną anty-CD3/CD28 produkcję IL-6 w hodowlach pierwotnych mysich limfocytów T CD4+ i ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Zaobserwowano, że Mepazyna hamuje aktywność MALT1 w aktywowanym chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (ABC-DLBCL)[2]i rozszczepienie RelB, co skutkuje skutecznym blokowaniem zależnej od czynnika jądrowego (NF-κB) interleukiny-6, 10, a także ekspresji antyapoptotycznego chłoniaka z dużych komórek B (Bcl-xL) i FLIP-L. Mepazyny wykazują selektywną cytotoksyczność ABC-DLBCL w stosunku do GCB-DLBCL zarówno w hodowlach in vitro, jak i u myszy in vivo.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MALT1
Przepuszczalność komórek: tak
Physical form
Dostarczany jako sól chlorowodorkowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Masę cząsteczkową specyficzną dla danej partii można znaleźć na etykiecie fiolki lub w certyfikacie analizy. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500500000104055977245646