Przejdź do
495414
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
≥97% (HPLC), Ca²⁺-dependent protein kinase C activator, oil
Synonim(y):
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, OAG, PKC Activator III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
401,00 zł
1 set
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1160,00 zł
25 mg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze
401,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
General description
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C. Also a stimulator of secretion and aggregation in blood platelets.
Note: 1 set = 10 x 500 µg.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
Ca2+-dependent protein kinase C
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. The material can be dissolved in chloroform, aliquoted, dried under a stream of nitrogen, and stored at -20°C.
Other Notes
Florin-Christensen, J. 1993. Biochem. J.289, 783.
Benz, I., et al. 1992. J. Membr. Biol. 130, 183.
Haeffner, E.W., and Wittmann, U. 1992. J. Lipid Mediat.5, 237.
Gilmore, T., and Martin, G.S. 1983. Nature306, 487.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
495414-5MG04055977199710
495414-1SET04055977273069
495414-25MG04055977273076