Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
880,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
NS8593, An aminobenzimidazole derivative that selectively and reversibly blocks small conductance Ca2+-activated K+ channels in a Ca2+-dependent manner.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(NC(N[C@@H]2CCCC3=C2C=CC=C3)=N4)=C4C=CC=C1
InChI key
XZIZUQSOFMLIIR-CQSZACIVSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Jenkins, D., et al. 2011. Hypertension.57, 1129.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Jenkins, D., et al. 2011. Mol. Pharm.79, 899.
Lasse, S., et al. 2011. J. Cardiov. Pharm.57, 672.
Diness, J., et al. 2010. Circ Arrhythm Electrophusiol.3, 380.
Ji, H., et al. 2009. Eur. J. Neurosci.9, 1883.
Strobaek, D., et al. 2006. Mol. Pharm.70, 1771.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 492031-10MG | 04055977273564 |