Przejdź do
4.90087
Bromek 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
for synthesis
Synonim(y):
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.12
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
490087002504027269001971
490087010004027269001964
490087050004027269001957