Przejdź do
4.90001
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11F18N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.17
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
mp
-1 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
490001010004027269150051
490001050004027269150068
490001002504027269150044