Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
50202301
Bp:
100 °C/1013 hPa
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Woda/kwas mrówkowy 0,1% Faza ruchoma,
form
liquid
Quality Segment
shelf life
12 mo. (from manufacture date)
contains
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
dilution
(for analytical testing)
bp
100 °C/1013 hPa
density
~0.9985 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤1.0, λ: 230 nm Amax: ≤0.5, λ: 240 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
Application
4.85085.4000 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Analysis Note
Data ważności12 miesięcy od daty produkcjiTest (HCOOH)0,095-0,105% v/vGęstość w 20°Cokoło 0,9985g/cm³PostaćKlarowna cieczGradient przy 254 nm0.005AU maxGradient przy 280 nm0.003AU maxAbsorbancja UV przy 220 nm1.0AU maxAbsorbancja UV przy 230 nm0.5AU maxAbsorbancja UV przy 240 nm0.10AU maxAbsorbancja UV przy 250 nm0.02AU maxAbsorbancja UV przy 280 nm0.01AU max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woda/kwas mrówkowy 0,1% Faza ruchoma
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 4.85085.9020 | 04061839403741 |
| 4.85085.4000 | 04061839403734 |