Przejdź do
4.80512
Sodium hydroxide solution 2 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352305
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 ( in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Assay (acidimetric,NaOH)1.95 - 2.05 mol/lAssay (acidimetric)7.25 - 7.55 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 20 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 3 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4.807631.002331.00232
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
pH
14 ( in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13.5 (20 °C in H2O)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480512995004027269203054
480512901004027269205324
480512100204027269234393
480512902504027269201487