Przejdź do
480402
Inhibitor NFAT
The NFAT Inhibitor controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonim(y):
MAGPHPVIVITGPHEE
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H118N20O22S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1683.93
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](Cc5nc[nH]c5)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c
InChI
1S/C75H118N20O22S/c1-12-39(7)59(90-70(111)57(37(3)4)88-68(109)52-19-16-27-95(52)74(115)49(30-44-32-78-36-82-44)87-67(108)51-18-15-26-94(51)53(97)33-79-62(103)41(9)83-63(104)45(76)24-28-118-11)72(113)89-58(38(5)6)71(112)91-60(40(8)13-2)73(114)92-61(42(10)9
InChI key
QPMHUXBSHGAVGD-MCDIZDEASA-N
General description
Wysoce selektywny inhibitor NFAT (czynnika jądrowego aktywowanych komórek T), który zakłóca interakcję kalcyneuryna-NFAT bez wpływu na kalcyneurynę (nr kat. 539568) aktywność fosfatazy. Hamuje aktywację NFAT i zależną od NFAT ekspresję genów endogennych cytokin w komórkach T, bez wpływu na ekspresję innych cytokin, które wymagają kalcyneuryny, ale nie NFAT.
Wysoce selektywny inhibitor NFAT, który zapobiega aktywacji NFAT i zależnej od NFAT ekspresji genów endogennych cytokin w komórkach T. Nie wpływa na ekspresję innych cytokin wymagających kalcyneuryny, ale nie NFAT. Hamuje zależną od kalcyneuryny defosforylację NFAT1, NFAT2 i NFAT4 w ekstraktach komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
NFAT (czynnik jądrowy aktywowanych komórek T)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
H-Met-Ala-Gly-Pro-His-Pro-Val-Ile-Val-Ile-Thr-Gly-Pro-His-Glu-Glu-OH
Noguchi, H., et al. 2004. Nat. Med.10, 305.
Kiani, A., et al. 2001. Blood98, 1480.
Aramburu, J., et al. 1999. Science 285, 2129.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480404573096480403
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor NFAT
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
480402-500UG07790788050658