Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CCCc2c3c([o]c2C1=O)ccc(c3)O
InChI
1S/C12H11NO3/c14-7-3-4-10-9(6-7)8-2-1-5-13-12(15)11(8)16-10/h3-4,6,14H,1-2,5H2,(H,13,15)
InChI key
AACFPJSJOWQNBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzoksoloazepinolonu, który skutecznie hamuje fosforylację syntazy-2 (nr kat. 05-23-4910) fosforylację przez wszystkie trzy izoformy PKD/PKCµ 1, 2 i 3 (IC<sub>50</sub> = 182, 280 i 227 nM, odpowiednio), wykazując jednocześnie ≥30-krotnie mniejszą siłę działania wobec kinazy aktywującej Cdk, Plk1, CaMKIIα, a także 44 innych kinaz, z których 33 nie są znacząco hamowane nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM, w tym Akt1/2 i PKCα/β/δ/ζ. Wykazano, że blokuje indukowaną przez PMA (nr kat. 524400) fosforylację PKD1 na Ser742 i Ser916 w komórkach LNCaP, indukowany przez PMA eksport jądrowy HCAS5 w komórkach HeLa, a także inne odpowiedzi komórkowe, w których pośredniczy PKD. Wykazano, że sposób hamowania nie jest konkurencyjny w stosunku do ATP. Zgłaszano również, że hamuje aktywność kinaz MAPKAPK2, GSK-3β, CKIδ, MK5 (PRAK), CDK2 i Erk1 w znacznie podwyższonych stężeniach (% inhibicji przez 10 µM inhibitora = odpowiednio 95, 86, 82, 75, 71 i 50).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
LaValle, C.R., et al. 2010. BMC Chemical Biology10, 5.
Sharlow, E.R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33516.
Sharlow, E.R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33516.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Joseph H Lucas et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 190(2), 215-226 (2022-09-16)
Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) is a long chain per- and polyfluoroalklyl substance (PFAS) that has been used in aqueous film-forming foams. Emerging epidemiological evidence indicates that PFOS may be associated with chronic lung diseases such as asthma and analysis of
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 476495-10MG | 04055977183849 |