Przejdź do
475954
Inhibitor szlaku MRN-ATM, Mirin
The MRN-ATM Pathway Inhibitor, Mirin, also referenced under CAS 299953-00-7, controls the biological activity of Mre11, component of the MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
(Z)-5-(4-hydroksybenzylideno)-2-imino-1,3-tiazolidyn-4-on, Mirin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
474,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(=N)NC(=O)C1=Cc2ccc(cc2)O
InChI key
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirymidynonowy, który hamuje aktywność egzonukleazy Mre11, składnika kompleksu MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) i zapobiega aktywacji dimerycznego ATM za pośrednictwem MRN (IC50 = 12 µM) w testach fosforylacji p53 Ser15 bez użycia komórek, wykazując jednocześnie niewielki wpływ na niezależną od MRN aktywację ATM w obecności wysokich DSB (podwójnych pęknięć szczepu DNA) lub aktywności aktywowanego monomerycznego ATM. Wykazano, że Mirin powoduje wzrost populacji G2 w wykładniczo rosnących kulturach TOSA4 (~1,6-krotny przy 50 µM) i dramatycznie zwiększa polulację komórek mitotycznych (~10-krotny przy 25 µM) po napromieniowaniu kultur U2OS w fazie G2 poprzez zapobieganie indukowanemu IR punktowi kontrolnemu G2/M. Mirin nie wykazuje aktywności hamującej wobec kinazy adenylanowej związanej z Rad50 lub Exonulease III.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Garner, K.M., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 129.
Peterson, S., et al. 2009. Nature Chem. Biol.5, 130.
Dupre, A., et al. 2008. Nature Chem. Biol.4, 119.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9948118501526524
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
475954-10MG04055977184297