Przejdź do
475916
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Synonim(y):
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4S
Masa cząsteczkowa:
209.26
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
solubility
water: soluble
foreign activity
DNases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Prepared with diethylpyrocarbonate (DEPC) for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C. The most commonly used buffer for RNA electrophoresis in denaturing (formaldehyde) agarose gels.
Other Notes
Ogden, R.C., and Adams, D.A. 1987. Methods Enzymol.152, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c