Przejdź do
454454
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38N6O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
679,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
InChI key
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
General description
Soluble specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate.
Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate. Cleavage of substrate can be monitored at ~405 nm.
Biochem/physiol Actions
Reversible: no
Product does not compete with ATP.
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for human leukocyte elastase
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, MeOH
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
573462487870487500
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, DMF: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
water: 40 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
454454-50MG04055977204124