Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 599,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Methotrexate,
description
Merck USA index - 14, 5985
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Takasuga, A., et al. 1992. J. Biochem.112, 652.
Hirata, S., et al. 1989. Arthritis Rheum. 32, 1065.
Jolivet, J., et al. 1983. New Engl. J. Med. 309, 1094.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 454126-100MG | 04055977204711 |