Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30ClN5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.09
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder, solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C28H30ClN5O4S/c1-17-25(30-18(2)26(17)28(36)34-12-10-32(3)11-13-34)16-23-22-15-21(8-9-24(22)31-27(23)35)39(37,38)33(4)20-7-5-6-19(29)14-20/h5-9,14-16,30H,10-13H2,1-4H3,(H,31,35)/b23-16-
InChI key
FPYJSJDOHRDAMT-KQWNVCNZSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indolinonu pirolu, który działa jako silny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor aktywności kinazy Met (IC50 = 20 nM). Wykazuje >60-krotną selektywność w stosunku do Flk i >400-krotną selektywność w stosunku do Ron, FGFR-1, c-Src, Cdk2, PDGFRβ, EGFR i Tie-2. Wykazano, że hamuje sygnalizację komórkową stymulowaną przez HGF/SF i nowotworzenie za pośrednictwem Met w różnych liniach komórek nowotworowych.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 20 nM przeciwko aktywności kinazy Met
Główny cel
aktywność kinazy met
aktywność kinazy met
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia.
Other Notes
Ma. P. C., et al. 2005. Cancer Res.65, 1479.
Berthou, S., et al. 2004. Oncogene23, 5387.
Wang, X., et al. 2003. Mol. Cancer Ther.2, 1085.
Sattler, M., et al. 2003. Cancer Res.63, 5462.
Berthou, S., et al. 2004. Oncogene23, 5387.
Wang, X., et al. 2003. Mol. Cancer Ther.2, 1085.
Sattler, M., et al. 2003. Cancer Res.63, 5462.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 448101-1MG | 04055977204643 |