Przejdź do
4450-OP
Alkohol etylowy 200 Proof 1PC X 4L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 L
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
1310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
4455-4L04055977204551