Przejdź do
442640-M
Ligand L3MBTL1, UNC669
A nicotinamido-pyrrolidine compound that targets the second MBT (Malignant Brain Tumor) module of "chromatin lock" L3MBTL1.
Synonim(y):
5-bromo-N-(4-(pirolidynylo)piperydynylo)nikotynamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20BrN3O
Masa cząsteczkowa:
338.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
591,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
pale orange-yellow
solubility
water: 2.5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Związek nikotynoamido-pirolidyny, który celuje w drugi moduł MBT (Malignant Brain Tumor) "blokady chromatyny" L3MBTL1 (Lethal 3 MBT-Like protein 1; Kd = 5 µM w izotermicznej kalorymetrii miareczkowej), który "czyta" / wiąże histony modyfikowane mono- i dimetylo-lizyną, a także inne białka zaangażowane w transkrypcję, takie jak p53 i Rb, poprzez rozpoznawanie zależne od metylacji. Wykazano, że skutecznie konkuruje ze znakowanym FAM, monometylowanym peptydem histonu H3 (1-15) (H3K9Me1) wiążącym się z L3MBTL1(Kd = 10 µM w teście wypierania FP) i wykazuje wyższe powinowactwo do L3MBTL1 niż L3MBTL3 i L3MBTL4 (IC50 = odpowiednio 6, 35 i 69 µM w luminescencji).M, odpowiednio, w luminescencyjnym teście wiązania konkurencyjnego peptydu), jednocześnie nie wykazując wykrywalnego wiązania z czterema innymi białkami wiążącymi metylo-lizynę, zawierającymi domenę BMT SFMBT1 i MBTD1, zawierającymi palec PHD (Plant Homeodomain) PHF13 (palec PHD 13) i zawierającymi domenę chromo CBX7 (chromobox 7). Według stanu na koniec 2012 r. nie są dostępne żadne opublikowane dane dotyczące przenikalności cząsteczki lub jej aktywności biologicznej w komórkach.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Herold, J.M., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2504.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.306545.06074SRP3198
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c