Przejdź do
440345-M
Lizozym, ludzkie neutrofile
Occurs in specific granules of human polymorphonuclear leukocytes and takes part in antibacterial activity of leukocytes.
Synonim(y):
Hydrolaza N-acetylomuramylowa, muramidaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥30,000 Shugar units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
3610,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 5640
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥30,000 Shugar units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
InChI key
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
General description
Natywny lizozym z ludzkich neutrofili. Występuje w specyficznych granulkach ludzkich leukocytów wielojądrzastych i bierze udział w aktywności przeciwbakteryjnej leukocytów. Hydrolizuje wiązania β1,4 między resztami kwasu N-acetylomuraminowego (2-acetamido-2-deoksy-3-O-[1′-karboksymetylo]-glukopiranozy) w chitynie.
Physical form
Liofilizowany ze 100 mM NaCl, 50 mM buforu octanu sodu, pH 6,0.
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne do 3 dni w temperaturze 4°C lub do 1 roku w temperaturze -20°C.
Przygotowany z krwi, która w certyfikowanych testach wykazała ujemny wynik na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Jedna jednostka Shugara jest definiowana jako ilość enzymu, która spowoduje spadek absorbancji o 0,001 przy 450 nm na minutę w wyniku lizy Micrococcus lysodeikticus w 37°C, pH 7,0.
Lollike, K., et al. 1995. Leukemia 9, 206.
Gordon, L.I., et al. 1979. J. Clin. Invest. 64, 226.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L84024403-ML1667
specific activity
≥30,000 Shugar units/mg protein
specific activity
≥100,000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
specific activity
≥100,000 units/mg protein
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
solubility
cold water: 5 mg/mL, aqueous buffer: soluble
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
440345-1MG04055977205954
440345-1MG-M04055977205954