Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H15NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 434610 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red-brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)O2)N(CC4=CC=CC=C4)C1=S
InChI key
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
General description
Związek furanylotiazolidynonu, który wiąże domenę αA/αI CD11b w sposób odwracalny i stabilizuje αA w konformacji wiążącej o wysokim powinowactwie do znanych ligandów CD11b/CD18 (αMβ2; CR3; Mac-1), fibrynogenu, ICAM-1 i iC3B. Wykazano, że jest lepszy od IMB-10 (nr kat. 407271) w zwiększaniu adhezji komórek za pośrednictwem Mac-1 (EC50 = 4 vs. >50 µM na powierzchni fibrynogenu). Skutecznie hamuje rekrutację leukocytów w różnych modelach chorób zapalnych in vivo, w tym w zapaleniu otrzewnej wywołanym tioglikolanem (10 nmol/0,2 ml/mysz; i.v.), zapaleniu nerek wywołanym anty-GBM (25 nmol/0,5 ml/mysz; i.p.), uszkodzeniu tętnicy wywołanym balonem (50 nmol/1 ml/szczur; i.m.) i uszkodzeniu płetwy ogonowej u danio pręgowanego.CR3
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Maiguel, D., et al. 2011. Sci. Signal.4, ra57.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukadheryna-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 434610-25MG | 04055977210217 |