Przejdź do
427584
Laktuloza
A β-galactosidase substrate.
Synonim(y):
4-O-β-D-galaktopiranozylo-D-fruktoza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Produkt 427584 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5346
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)(O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
General description
Substrat β-galaktozydazy.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze pokojowej (20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze pokojowej.
Other Notes
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laktuloza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
427584-50GM04055977187441