Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H35N5O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.84
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
off-white
solubility
methanol: 5 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3
InChI key
RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny i selektywny inhibitor kinazy białkowej II zależnej od Ca2+/kalmoduliny(Ki = 900 nM dla enzymu w mózgu szczura), który wiąże się bezpośrednio z miejscem wiązania kalmoduliny enzymu. Hamuje również wzrost komórek K562 w sposób zależny od dawki.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 900 nM dla kinazy CaM II w mózgu szczura
Główny cel
kinaza krzywkowa 2
kinaza krzywkowa 2
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Dalsze rozcieńczanie buforem wodnym tuż przed użyciem.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze 4°C.
Other Notes
Minami, H., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 241.
Kato, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.129, 47.
Ishii, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1051.
Ito, I., et al. 1991. Neurosci. Lett.121, 119.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Kato, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.129, 47.
Ishii, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1051.
Ito, I., et al. 1991. Neurosci. Lett.121, 119.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-62
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Ilse Delint-Ramirez et al.
Molecular cell, 82(20), 3794-3809 (2022-10-08)
Neuronal activity induces topoisomerase IIβ (Top2B) to generate DNA double-strand breaks (DSBs) within the promoters of neuronal early response genes (ERGs) and facilitate their transcription, and yet, the mechanisms that control Top2B-mediated DSB formation are unknown. Here, we report that
Irma E Cisneros et al.
Frontiers in neurology, 11, 593146-593146 (2020-12-17)
Methamphetamine (METH) use, referred to as methamphetamine use disorder (MUD), results in neurocognitive decline, a characteristic shared with HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). MUD exacerbates HAND partly through glutamate dysregulation. Astrocyte excitatory amino acid transporter (EAAT)-2 is responsible for >90% of
Petra Muenzner et al.
Cell host & microbe, 27(5), 793-808 (2020-04-15)
Several pathogens suppress exfoliation, a key defense of epithelia against microbial colonization. Common among these pathogens, exemplified by Neisseria gonorrhoeae, is their ability to bind carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecules (CEACAMs). Gonococcal CEACAM engagement triggers the expression of CD105, which
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 422706-1MG | 04055977187236 |