Przejdź do
420640
Ketohexokinase Inhibitor
Synonim(y):
Ketohexokinase Inhibitor, N⁸-(Cyclopropylmethyl)-N⁴-(2-(methylthio)phenyl)-2-(1-piperazinyl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidine-4,8-diamine, KHK Inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N8S · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
495.47
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 420640 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
An orally bioavailable pyrimidinopyrimidine compound that acts as a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of human hepatic KHK activity (KHK-C isoform; IC50 = 12 nM in a transcreener ADP assay) and efficiently blocks fructose-1-phosphate secretion (IC50 ≤ 400 nM in HepG2 cells). Displays ~50-fold lower potency towards metabolic kinases, namely, ribokinase, hexokinase and adenosine kinase, and minimal binding affinities to diverse receptors and ion-channels, and excellent selectivity among a panel of 31-kinases including Akt1, AMPK, CaMKI/II, InsR, IRAK4, PKA and PKCθ (IC50 >>10 µM). Shown to minimally affect the activities of human cytochrome p450 isozymes (1A2, 2C19, 2D6, 2C9 and 3A4), and exhibit high volume of distribution and high rate of clearance in rats.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Maryanoff, B.E., et al. 2011. ACS Med. Chem. Lett.2, 538.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
420640-10MG04055977187625