Przejdź do
420600
Ketoconazole
An inhibitor of cytochrome P-450 in steroid biosynthesis. An antifungal agent that displays potent anti-metastatic, anti-neoplastic, and anti-psoriatic activities.
Synonim(y):
Ketoconazole, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, R-41400, CYP17A1 Inhibitor I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Produkt 420600 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 5302
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
26 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@]3(O[C@@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)C(=O)C)C[n]2cncc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m1/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-ZEQKJWHPSA-N
General description
An inhibitor of cytochrome P-450 in steroid biosynthesis. An anti-fungal agent that displays potent anti-metastatic, anti-neoplastic, and anti-psoriatic activities. Also acts as an inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO; IC50 = 26 µM) and thromboxane synthase activities.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
5-LO
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
van Wauwe, J.P., and Janssen, P.A.J. 1989. J. Med. Chem. 32, 2231.
Beetens, J.R., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 883.
Lambert, A., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 3999.
Tucker, W.F.G., and MacNeil, S. 1986. Br. Med. J. 293, 882.
Lelcuk, S., et al. 1984. J. Trauma 24, 393.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65277-42-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexey Fayzullin et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 317-317 (2022-07-17)
One of the severe complications occurring because of the patient's intubation is tracheal stenosis. Its incidence has significantly risen because of the COVID-19 pandemic and tends only to increase. Here, we propose an alternative to the donor trachea and synthetic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
420600-50MG04055977187618