Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O5S · 0.5C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.35
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
15.0% dioxane
color
white to off-white
solubility
water: 1%, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Swobodnie płynący, higroskopijny węglowodan, który indukuje ekspresję operonu lac E. coli poprzez allosteryczne oddziaływanie z cząsteczką represora. Induktor β-D-galaktozydazy. Ten preparat zawiera 15% dioksanu.
Wolno płynący węglowodan, który indukuje ekspresję operonu lac E. coli poprzez allosteryczne oddziaływanie z cząsteczką represora. Induktor β-D-galaktozydazy.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mathur, A., et al. 2000. Cardiovasc. Res. 46, 126.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., et al. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Ravanello, M.P., and Kruby, D.E. 1994. J. Virol.68, 6401.
Schmitz, M.L., and Baeurerle, P.A. 1994. Biotechniques17, 714.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Lama, J., et al. 1992. Gene117, 185.
Zhang, Y., and Moss, B. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L. 1990. Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988. Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1268.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., et al. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Ravanello, M.P., and Kruby, D.E. 1994. J. Virol.68, 6401.
Schmitz, M.L., and Baeurerle, P.A. 1994. Biotechniques17, 714.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Lama, J., et al. 1992. Gene117, 185.
Zhang, Y., and Moss, B. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L. 1990. Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988. Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.128, 1268.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 420290-5GM | 04055977210828 |