Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
InChI key
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
IKK-2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Onai, Y., et al. 2004. Cardiovasc. Res.63, 51.
Tanaka, A., et al. 2004. Blood105, 2324.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 401482-5MG | 04055977211979 |