Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 44 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
5
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Native IgG1 from human myeloma plasma. Purified from plasma of patients with myelomas producing IgG1 with kappa light chains.
Physical form
In 150 mM NaCl, 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4.
Preparation Note
Prepared from plasma that was shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HCV, HBc, HIV-1 and HIV-2.
Other Notes
Single arc by immunoelectrophoresis against antiserum to whole human sera and human κ free and bound light chain. Note: the heavy chain of myeloma IgGs may appear as either a single or double band on gel electrophoresis. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay - | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 400120-2MG | 04055977189308 |
| 400120-50MG | 04055977189315 |